Läs mer
Cariprazine, MedChemExpress
Beskrivning
Cariprazine is a novel antipsychotic drug candidate that exhibits high affinity for the D3 (Ki=0.085 nM) and D2 (Ki=0.49 nM) receptors, and moderate affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.6 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cariprazine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 839712-12-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H32Cl2N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | RGH-188 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (4.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |