Läs mer
Cariprazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cariprazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32Cl2N4O/c1-25(2)21(28)24-17-8-6-16(7-9-17)10-11-26-12-14-27(15-13-26)19-5-3-4-18(22)20(19)23/h3-5,16-17H,6-15H2,1-2H3,(H,24,28)/t16-,17- |
| Formel vikt | 426.1953 |
| Procent renhet | >95% |