Läs mer
Karisoprodol (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 18050940
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
18050940 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 18050940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT20205X1ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carisoprodol
CAS 78-44-4
Molekylformel C12 H24 N2 O4
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
LEDER CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
IUPAC-namn [2-(karbamoyloxymetyl)-2-metylpentyl] N-propan-2-ylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Formel vikt 260.1736
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Carisoprodol 1 mg/mL