Läs mer
Carisoprodol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carisoprodol methyl-d3 |
| CAS | 1215602-82-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H3 H21 N2 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-(methyl-d3)pentyl ester, Carisoprodol-d3, Carisoprodol-D3 (methyl-D3), 2-((Carbamoyloxy)methyl)-2-(methyl-d3)pentyl isopropylcarbamate, N-(1-Methylethyl)carbamic acid 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-(methyl-d3)pentyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CCC)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
| IUPAC-namn | [2-(carbamoyloxymethyl)-2-(trideuteriomethyl)pentyl] N-propan-2-ylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.35 |
| Visa mer |