Läs mer
Carisoprodol, Mikromol™
Beskrivning
Carisoprodol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carisoprodol |
| CAS | 78-44-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carisoprodol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H24 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| LEDER | CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C |
| IUPAC-namn | [2-(carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate |
| Visa mer |