Läs mer
Carisoprodol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carisoprodol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 260.1736 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |