missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CARKL Antibody (OTI3D7), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30025048 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30025048 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30025048 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP271771APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CARKL Monoclonal antibody specifically detects CARKL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CARKL
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3D7
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias carbohydrate kinase-like, Carbohydrate kinase-like protein, CARKLEC 2.7.1.14, sedoheptulokinase, SHKFLJ32478
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human SHPK(NP_037408) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23729
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.