Läs mer
Motic™ Micrometer okularkors
Produktkod. 11732298
Change view
Typ:
Riktmedel Okular mikrometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
11732298 Riktmedel Okular mikrometer Varje
1 options
Produktkod. 11732298 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001401841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    480.06 SEK / Paket med 1
    Save 96.94 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med 10X okular för BA-seriens mikroskop. Motic™ Micrometer Okular Reticle inkluderar 100 delningar i 10 mm
  • 100 indelningar i 10 mm
  • 25 mm dia.
  • För användning med BA-serien mikroskop 10X okular
Specifikationer
Typ Riktmedel Okular mikrometer
Beskrivning 100 indelningar i 10 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) BA-seriens mikroskop
Kvantitet 1 Styck