Läs mer
Carl Zeiss™ Replacement Bulbs for Microscopes and Fiber Optic Power Supplies
Typ:
Halogenlampa
Halogenreflektorlampa
Wattal:
10 W
20 W
För användning med (utrustning):
KL200 fiberoptisk strömförsörjning
Stemi DV4 (genomljusbas)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Accessory for use with Carl Zeiss Stereomicrscopes
- Halogen bulb
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Halogenreflektorlampa |
| För användning med (utrustning) | KL200 fiberoptisk strömförsörjning |
| Spänning | 8 V |
| Wattal | 20 W |