missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carlina Oxide, TRC

Produktkod. 30362356
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362356 100 mg
30353889 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC183600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 502-22-7
Molekylformel C13 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 182.218
Synonym 2-(3-Phenyl-1-propyn-1-yl)-furan, 2-(3-Phenyl-1-propynyl)-furan
IUPAC-namn 2-(3-phenylprop-1-ynyl)furan
LEDER C(C#Cc1occc1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carlina Oxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O/c1-2-6-12(7-3-1)8-4-9-13-10-5-11-14-13/h1-3,5-7,10-11H,8H2
Formel vikt 182.073
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.