Läs mer
Carmine (C.I. 75470) (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30135331
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135331 50 mg
30007791 100 mg
30003671 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18365350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1390-65-4
Molekylformel C22H15AlCaO13
Molekylvikt (g/mol) 554.41
Synonym B Rose Liquid, CC 1000WS, Carmine red
IUPAC-namn aluminium; kalcium; 1-metyl-3,5,6,8-tetraoxido-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]antracen-2-karboxylat
LEDER [Al+3].[Ca+2].Cc1c(C(=O)[O-])c([O-])cc2C(=O)c3c([O-])c([O-])c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c([O-])c3C(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carmine (C.I. 75470) (Technical Grade)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20O13.Al.Ca/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21;;/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34);;/q;+3;+2/p-5/t7-,14-,19+,20-,21+;;/m1../s1
Formel vikt 553.9954