Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karmin, biologisk fläck med hög renhet (alunsjö av karminsyra)
Produktkod. 10666962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666962 25 g Glasflaska 25g
10194060 5 g Glasflaska 5g
10360494 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10666962 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190200250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1390-65-4
Molekylformel C22H20O13
Molekylvikt (g/mol) 492.39
MDL-nummer MFCD00167028
InChI-nyckel DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym C.I. 75470
PubChem CID 25113282
IUPAC-namn 3,5,6,8-tetrahydroxi-1-metyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]antracen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carmine
Merck Index 15, 2442
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 20% max.
Procent renhet ≥42.0% (carminic acid)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Lila/röd till röd
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.