Läs mer
Karmin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497972 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497972 5 g 5g
11407982 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497972 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215263405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 5g
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1390-65-4
Molekylformel C22H20O13
Molekylvikt (g/mol) 492.39
MDL-nummer MFCD00167028
InChI-nyckel DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym Carminic acid, Cochineal, Natural Red 4, Nacarat
PubChem CID 25113282
IUPAC-namn 3,5,6,8-tetrahydroxi-1-metyl-9,10-dioxo-7-[3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]-9,10-dihydroantracen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carmine
Färg Rosa till rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 1150.87