Läs mer
Carminic acid, 70-90%
Produktkod. 10215781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215781 5 g Glasflaska 5g
10104161 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 346630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1260-17-9 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1260-17-9
Molekylformel C22H20O13
Molekylvikt (g/mol) 492.39
MDL-nummer MFCD00167028
InChI-nyckel DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Synonym C.I. 75470, Natural Red 4
PubChem CID 10255083
ChEBI CHEBI:78310
IUPAC-namn 3,5,6,8-tetrahydroxi-1-metyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]antracen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C([C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carminic acid
Namnnotering 70-90%
Analysprocentintervall 70-90%
Beilstein 10, II, 776
Merck Index 15, 1843
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 492.39
Procent renhet ≥70%
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carminic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.