Läs mer
Karminsyra, >70 %, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carminic Acid |
| CAS | 1260-17-9 |
| Molekylformel | C22 H20 O13 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Anthroic acid, 7-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo- (7CI), Carminic acid (6CI,8CI), 7-β-D-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, C.I. 75470, C.I. Natural Red 4, Carmine 5297, Cochineal Red PWD, Creasperse Carmine CP 057, E 120, E 120 (dye), NSC 326224, Natural Red 2180, Natural Red 4, San Red 1, San-Ei Gen San Red 1, Sun Red 1, Sun Red No. 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | Cc1c(C(=O)O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-metyl-9,10-dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]antracen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.39 |
| Formel vikt | 492.0904 |