Läs mer
Carmofur, MedChemExpress
Beskrivning
Carmofur (HCFU), a derivative of 5-Fluorouracil, is an antineoplastic agent. Carmofur is an inhibitor of acid ceramidase with an IC50 of 79 nM for the rat enzyme. Carmofur inhibits the SARS-CoV-2 main protease (Mpro). Carmofur Inhibits SARS-CoV-2 in Vero E6 cell with an EC50 of 24.3 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carmofur |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 61422-45-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H16FN3O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | HCFU |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (388.71 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.60 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |