Läs mer
Carmustine, MedChemExpress
Beskrivning
Carmustine is an antitumor chemotherapeutic agent, which works by akylating DNA and RNA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carmustine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 154-93-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H9Cl2N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (467.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (163.51 mM) |
| LEDER | O=C(NCCCl)N(CCCl)N=O |
| Visa mer |