Läs mer
Carmustine, TRC
Produktkod. 30008216
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008216 1 g
30007681 5 g
18093210 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1838751G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-93-8
Molekylformel C5 H9 Cl2 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.05
Synonym Carmustine, 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea
IUPAC-namn 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea
LEDER ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carmustine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Formel vikt 213.0072