Läs mer
Carnauba wax, refined, No. 1, yellow
Produktkod. 10696212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696212 250 g Plastflaska 250g
10772261 1 kg Plastflaska 1kg
13468478 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10696212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222382500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8015-86-9
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8015-86-9
MDL-nummer MFCD00130724
Synonym Brazil wax
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carnauba wax
Aciditet 2 to 7 (mg KOH/g)
Smältpunkt 81.0°C to 86.0°C
Färg Gult
Flampunkt 282°C
Tändningsrester 0.25% max.
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Förtvålningsvärde 78 to 95mg KOH/g
Merck Index 15,1846
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol,diethyl ether,benzene,,toluene,chloroform,ethyl acetate,turpentine,,petroleum ether,carbon disulfide;,soluble in alkalies
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.