Läs mer
Carnauba vax, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Carnaubavax används som ytbehandlingsmedel, bulkmedel, surhetsreglerande medel och tablettöverdragningsmedel. Det används också i bilvax, skokräm, tandtråd och livsmedelsprodukter som godis, instrumentpolermedel, golv-, möbelvaxer, polermedel och pappersbeläggningar. Det fungerar som huvudingrediensen i surfbrädevax. Vidare används det också som ett formsläppmedel för att tillverka fiberförstärkt plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carnauba wax |
| Smältpunkt | 82°C to 86°C |
| Densitet | 0.990 to 0.999 |
| Odör | Odorless |
| Brytningsindex | 1.45 |
| Kvantitet | 250 g |
| Merck Index | 14,1846 |
| Löslighetsinformation | Soluble in diethyl ether,alkali,chloroform. Slightly soluble in boiling ethanol. Insoluble in water. |
| Fysisk form | Flingor |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.