Läs mer
Carnidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carnidazole |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O3S/c1-6-10-5-7(12(13)14)11(6)4-3-9-8(16)15-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,16) |
| Formel vikt | 244.063 |