Läs mer
Carnitinamide Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-4-Amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium Chloride |
| CAS | 6490-20-6 |
| Molekylformel | C7 H17 N2 O2 . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride (1:1), (2R)-, 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, (2R)- (9CI), 1-Butanaminium, 4-amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, (R)-, Ammonium, (3-carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (-)- (8CI), ((3R)-3-Carbamoyl-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, Carnitinamide chloride, Carnitine amide chloride, L-(-)-Carnitinamide chloride, (2R)-4-Amino-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium Chloride, Carnitinamide Chloride, Levocarnitine Imp. C (EP), Levocarnitine EP Impurity C Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9(2,3)5-6(10)4-7(8)11;/h6,10H,4-5H2,1-3H3,(H-,8,11);1H/t6-;/m1./s1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)N |
| IUPAC-namn | [(2R)-4-amino-2-hydroxy-4-oxobutyl]-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.68 |
| Formel vikt | 196.0979 |