Läs mer
(±)-Carnitine chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16441118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16441118 5 g
1 options
Produktkod. 16441118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1453
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress (±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
(±)-Carnitine chloride exists in two isomers, known as D and L. L-carnitine plays an essential role in the β-oxidation of fatty acids and also shows antioxidant, and anti-inflammatory activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H16ClNO3
Kvantitet 5 g
Synonym DL-Carnitine chloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (126.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 197.66
Formel vikt 197.66
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism