Läs mer
Karnitin orotat, TRC
Produktkod. 30362952
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362952 1 g
30359495 10 g
30360904 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30362952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1841651G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32543-38-7
Molekylformel C7 H16 N O3 . C5 H3 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 317.3
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylate (1:1), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium orotate (7CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic acid (1:1) (9CI), Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, orotate (8CI), Carnitine orotate, DL-Carnitine Orotate
IUPAC-namn (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium;2,4-dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylate
LEDER C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)O.[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Carnitine Orotate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.C5H4N2O4/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
Formel vikt 317.1223