Läs mer
Carnosic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Carnosic acid has demonstrated inhibition of oxidative stress and inflammation, suppression of cell proliferation, and antibacterial activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carnosic acid |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 3650-09-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H28O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (391.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC([C@@]([C@@]1([H])CCC2=CC(C(C)C)=C3O)(CCCC1(C)C)C2=C3O)=O |
| Visa mer |