Läs mer
Carnosic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carnosic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 332.1988 |