Läs mer
β-Carotene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31428058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31428058 25 g
31424899 500 g
31424400 1 g
31422046 5 g
31419148 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31428058 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11647125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Carotene
CAS 7235-40-7
Molekylformel C40H56
MDL-nummer MFCD00001556
Kvantitet 25 g
LEDER CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)=C(C)CCC1
Molekylvikt (g/mol) 536.87
Procent renhet 98%