Läs mer
Heidolph™ Karusellfäste
Produktkod. 10129691 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
Provrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10129691 Provrör Varje
1 options
Produktkod. 10129691 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5490300000
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reservfäste för 12 kärl
Fäste för 12 kärl med diametrar från 16 till 32 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Provrör
Antal positioner 12