Läs mer
Fisherbrand™ Universal karusellpipettställ
Produktkod. 15650785 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15650785 Varje
1 options
Produktkod. 15650785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1674.88 SEK
    905.58 SEK / Paket med 1
    Save 769.30 SEK
    45% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 8 enkelkanaler, 4 flerkanaler eller en kombination av båda pipetter. Fisherbrand™ Universal Carousel Pipett Stand kommer säkert att hålla praktiskt taget alla kända märken av pipetter på marknaden vilket gör det verkligen universellt.
  • Idealisk för labb som inte vill bindas till ett specifikt märke av pipett, eller som redan har flera märken i bruk
  • Den viktade basen gör det enkelt att ta bort eller byta pipetter med en hand
  • Pipetter hålls i vertikalt läge för att förhindra kontaminering
  • Vrid bekvämt stativhuvudet för att välja eller lagra pipetter
  • Snabbgreppshandtag för att flytta pipettstativet (laddat eller urladdat)
  • Enheten är inte autoklaverbar men kan rengöras med tvål/vatten eller vanliga laboratoriedesinfektionsmedel
  • Tillverkad av ABS (Akrylonitril Butadien Styrene)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Enkelkanalpipetter (8) eller flerkanalspipetter (4)
Material ABS
Positioner 8
Form Cirkulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 vardera
Produkttyp Pipettstativ
Höjd (metrisk) 408 mm