Läs mer
Carperidine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carperidine |
| CAS | 7008-32-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carperidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H24 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-amino-3-oxopropyl)-4-phenyl-, ethyl ester (9CI), Isonipecotic acid, 1-(2-carbamoylethyl)-4-phenyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(2-carbamoylethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Carperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O3/c1-2-22-16(21)17(14-6-4-3-5-7-14)9-12-19(13-10-17)11-8-15(18)20/h3-7H,2,8-13H2,1H3,(H2,18,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCOC(=O)C1(CCN(CCC(=O)N)CC1)c2ccccc2 |
| Visa mer |