Läs mer
MedChemExpress Carperitide acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.81% |
| CAS | 1366000-58-9 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 3140.5 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (15.92 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), human, porcine acetate |