missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Carperitide acetate

Produktkod. 16452859
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452859 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16452859 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1235A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Carperitide acetate (Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), human, porcine acetate) is a 28-amino acid hormone, that is normally produced and secreted by the human heart in response to cardiac injury and mechanical stretch. Carperitide acetate inhibits endothelin-1 secretion in a dose-dependent way.

Specifikationer

Renhet 96.81%
CAS 1366000-58-9
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 3140.5 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (15.92 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), human, porcine acetate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.