Läs mer
Carphedone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylpiracetam |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c13-11(15)8-14-7-10(6-12(14)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,13,15) |
| Formel vikt | 218.1055 |
| Procent renhet | >95% |