Läs mer
Carphenazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carphenazine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-2-22(29)19-8-9-24-21(18-19)27(20-6-3-4-7-23(20)30-24)11-5-10-25-12-14-26(15-13-25)16-17-28/h3-4,6-9,18,28H,2,5,10-17H2,1H3 |
| Formel vikt | 425.2137 |