Läs mer
Carprofen 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316300
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316300 1 ml
1 options
Produktkod. 30316300 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11045850AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carprofen
CAS 53716-49-7
Analyt- eller komponentnamn Carprofen
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H12 Cl N O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carprofen, (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
IUPAC-namn 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 273.71
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 273.0557 g/mol