Läs mer
Carprofen Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carprofen Glucuronide |
| CAS | 76319-13-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H20 Cl N O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(6-chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate) β-D-Glucopyranuronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClNO8/c1-8(20(29)31-21-17(26)15(24)16(25)18(30-21)19(27)28)9-2-4-11-12-7-10(22)3-5-13(12)23-14(11)6-9/h2-8,15-18,21,23-26H,1H3,(H,27,28)/t8?,15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccc(Cl)cc34 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoyloxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.84 |
| Visa mer |