Läs mer
Carprofen, MedChemExpress
Produktkod. 16458696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458696 100 mg
1 options
Produktkod. 16458696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1227
MedChemExpress Carprofen is a nonsteroid anti-inflammatory agent, acts as a multi-target FAAH/COX inhibitor, with IC50s of 3.9 μM, 22.3 μM and 78.6 μM for COX-2, COX-1 and FAAH, respectively.
Carprofen is a nonsteroid anti-inflammatory agent, acts as a multi-target FAAH/COX inhibitor, with IC50s of 3.9 μM, 22.3 μM and 78.6 μM for COX-2, COX-1 and FAAH, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carprofen
CAS 53716-49-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12ClNO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (365.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(C)C1=CC(NC2=C3C=C(Cl)C=C2)=C3C=C1
Molekylvikt (g/mol) 273.71
Formel vikt 273.71
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation