missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carprofen Methyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30049513
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049513 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049513 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1484.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Carprofen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carprofen Methyl Ester
CAS 52263-88-4
Analyt- eller komponentnamn Carprofen Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Carprofen Methyl Ester, 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H14ClNO2/c1-9(16(19)20-2)10-3-5-12-13-8-11(17)4-6-14(13)18-15(12)7-10/h3-9,18H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
IUPAC-namn methyl 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 287.74
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 287.0713 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.