Läs mer
Carprofen, Mikromol™
Produktkod. 18000910
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18000910 250 mg
1 options
Produktkod. 18000910 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1484.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carprofen
CAS 53716-49-7
Analyt- eller komponentnamn Carprofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 Cl N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carprofen, (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
IUPAC-namn 2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 273.71
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 273.0557 g/mol