Läs mer
Carprofen-relaterad USP förening A, Mikromol™
Produktkod. 17982086
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982086 100 mg
17951126 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982086 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1484.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Karprofenrelaterad USP förening A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
CAS 86-74-8
Analyt- eller komponentnamn Carbazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H9 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
LEDER c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
IUPAC-namn 9H-karbazol
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 167,0735 g/mol