missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carpronium Chloride Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carpronium Chloride Monohydrate |
| CAS | 64675-20-3 |
| Molekylformel | C8H20ClNO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Butanaminium, 4-methoxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-, chloride, Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18NO2.ClH.H2O/c1-9(2,3)7-5-6-8(10)11-4;;/h5-7H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| LEDER | O.[Cl-].COC(=O)CCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | (4-methoxy-4-oxobutyl)-trimethylazanium;chloride;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.7 |
| Formel vikt | 213.1132 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?