Läs mer
Carpropamide, Fluka™
Produktkod. 16292912 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16292912 100 mg
1 options
Produktkod. 16292912 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer R1638100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carpropamide
Förpackning Glass Bottle
CAS 104030-54-8
Färg White
Smältpunkt 159.7°C
Synonym 2,2-dichloro-N-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvikt (g/mol) 334.7
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Analytical Standard