Läs mer
IKA™ BÄRARE
Produktkod. 16248691 Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Produktkod. 16248691
Brand: IKA™ 0030000849
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MATRIX-plattfästet är lämpligt för mikrotiter- och djupbrunnsplattor.
Den idealiska redskapsdesignen säkerställer en optimal temperaturöverföring och garanterar därmed giltiga resultat. Termoskakarna MATRIX Orbital Delta plus och MATRIX Delta plus känner automatiskt igen vilket tillbehör som är anslutet till enheten via ett gränssnitt i låsmekanismen. Fästet kan bytas snabbt och enkelt med en ergonomisk spak. Hastighet/temperatur max.: 3000 rpm (mikrotiterplattor); 100° C 2000 rpm (djupbrunnsplattor); < 80° C 1000 rpm (djupbrunnsplattor); > 80° C Lämplig för: MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bärare
Mått (L x B x H) 150 x 141 x 44 mm
För användning med (applikation) Prover med även den minsta volymen, såsom blodprover, läkemedel, ELISA analyser/DNA/RNA-prover
För användning med (utrustning) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus