Läs mer
Hettich™ Bärare för Hettich Rotor nr. 1611
Produktkod. 10052683
Kapacitet:
1 x 4 till 10 ml rör
1 x 7,5 till 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10052683
Brand: Hettich™ 1644
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Bärare för Hettich Rotor nr. 1611
  • För användning med ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuge, 8-ställen
Specifikationer
Typ Hållare för rotor
Typ av rör Blod/urin, rund botten
Kapacitet 1 x 7,5 till 15 ml
Max. Diameter på rör 17 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) Hettich Rotor
Fartyg per adapter 1