Läs mer
Macherey-Nagel™ Lyofiliserat bärar-RNA
Beskrivning
För användning med RNA-isolering med olika NucleoSpin och NucleoMag kit: Virus, XS (extra små prover)
- (poly(-A) RNA: poly(A) —kaliumsalt framställt från ADP med polynukleotidfosforylas)
- För att förbereda arbetslösning, lös upp frystorkat Carrier-RNA i lysbuffert (t.ex. RA1, RAV1)
- Lägg till provlysat (20 ng/prov)
- Sådana små mängder stör vanligtvis inte efterföljande RT-PCR, inte ens i oligo-dT-primade omvända transkriptioner
- Den lilla mängden bärar-RNA som överförs till en omvänd transkriptionsreaktion påverkar inte resultatet av reaktionen signifikant, på grund av det stora överskottet av oligo-dT-primer
- Fördelen med att lägga till bärar-RNA beror på provtyp, mängd och typ av nedströms-RNA-analys
- Bärar-RNA bör utelämnas när, efter RNA-isolering, en poly-A-RNA-isolering/RNA-sekvensering utförs
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 26763-19-6 |
| Koncentration | 90 till< 100 % |
| Färg | Färglös |
| Innehåll och lagring | 0,3 mg, 15 °C till 25 °C |
| Formulering | poly(-A)-RNA: poly(A)-kaliumsalt |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin Virus och XS kit |
| För användning med (applikation) | RNA-isolering för nedströmsapplikationer |
| Antal reaktioner | 0.3 mg |
| Odör | Luktfri |
| Kvantitet | 0,3 mg |
| Visa mer |