Läs mer
Descrizione
Levereras i ett rör om 500 stμ L.
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | Förvara lösning kl– 20 °C. |
| För användning med (applikation) | Bärare för nukleinsyrautfällning |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttyp | Bärar-RNA |
| Kvantitet | 500μ L |
| Frakt skick | Torr is |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?