Läs mer
Hettich Lab Technology™ Hållare för rotorer nr. 1624, 1726 och 4758
Kapacitet:
10 x 1,1 till 9 ml
2 x 20 ml
45 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotorhållare för Hettich Rotor
- För användning med Rotina, Rotofix och Universal Centrifuges
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
- ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
- ROTINA Centrifuges är idealiskt utrustade för att leverera separationsteknik för att uppfylla de högsta standarderna
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 45 ml |
| Max. Diameter på rör | 31 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Transportörer nr. 1624, 1726 och 4758 |
| Fartyg per adapter | 1 |