Läs mer
Thermo Scientific™ Bärsatssats för Eutech™ Cond 6+ och TDS 6+ meter
Produktkod. 12613135
Change view
För användning med (utrustning):
Eutech Kanal 6+ och TDS 6+ meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12613135 Eutech Kanal 6+ och TDS 6+ meter Varje
1 options
Produktkod. 12613135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X266902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.54 SEK
    808.02 SEK / Paket med 1
    Save 61.52 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Eutech™ Carrying Kit Cases är genomtänkt designade för att hålla din Eutech™ mätare och elektroder.
Eutech™ Bärkitfodral är genomtänkt designade för att hålla Eutech™ mätare och elektroder. Economy Carrying Kit Set är en plastväska för Eutech™ Cond 6+ och TDS 6+ mätare och sonder, kalibreringslösningar, batterier och manualer.
Bärsatsen består av:
  • 1413μ S/CM KCL Kalibreringslösning
  • 12,88 mS/cm KCl-kalibreringslösning
  • 3000 ppm 442 TDS standardlösningar
  • Avjoniserat sköljvatten (60 ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Bärsatssats för Eutech™ Kond 6+ och TDS 6+ meter
    Typ Åtföljande
    Inkluderar 1413μ S/CM KCL Kalibreringslösning, 12,88 mS/cm KCl-kalibreringslösning, 3000 ppm 442 TDS standardlösningar, avjoniserat sköljvatten (60 ml)
    För användning med (utrustning) Eutech Kanal 6+ och TDS 6+ meter