Läs mer
Thermo Scientific™ Bärsatssats för Eutech™ PC 650 meter
Beskrivning
Eutech™ Bärkitfodral är genomtänkt designade för att hålla Eutech™ mätare och elektroder. The Carrying Kit Set är en plastväska för Eutech™ PC 650 mätare och sond, kalibreringslösningar, batterier och manualer.
Bärsatsen består av:
- pH 4,0 buffertlösning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bärsatssats för Eutech™ PC 650 meter |
| Typ | Åtföljande |
| Inkluderar | pH 4,0 buffertlösning, pH 7,00 buffertlösning, 12,88 mS/cm KCl-kalibreringslösning, avjoniserat sköljvatten |
| För användning med (utrustning) | Eutech™ PC 650 meter |