Läs mer
EKASTU Safety Bär- och förvaringsväska EKASTU Nova
Produktkod. 10166700
Change view
Mått (L x B x H):
24.5 x 19.5 x 24 cm
Produktkod. Mått (L x B x H)
10166700 24.5 x 19.5 x 24 cm
1 options
Produktkod. 10166700 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 366932
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
EKASTU Carrying and Storage Case EKASTU Nova ger tillräckligt med plats för alla typer av helmaskar och filter.
  • Slagtålig plast med justerbar sele
  • Dammtät
  • Säkert för transport
  • Ruckzuck-knopp för snabb öppning även under farliga situationer
  • Skyddar utrustning mot stötar och stötar
  • Robust och temperaturtålig 
Specifikationer
Produkttyp Bär- och förvaringsväska
Färg Svart
Material Plast
Modell Bär- och förvaringsväska EKASTU Nova
Mått (L x B x H) 24.5 x 19.5 x 24 cm
Vikt (metrisk) Cirka 400 g